Kit d'expérimentation, diversité des protéines de poissons
Fournisseur: EDVOTEK
253
EDVO253EA 119 EUR InStock
EDVO253
Kit d'expérimentation, diversité des protéines de poissons
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Dans le cadre de cette expérience, les étudiants se penchent sur la diversité des poissons à l'aide de protéines lyophilisées précolorées. Les protéines totales de la perche, du doré jaune et du saumon sont extraites et précolorées à l'aide d'un colorant indicateur. Lorsqu'il est séparé via une dénaturation par électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS, chaque échantillon de protéines de poisson possède un profil de bande caractéristique qui peut servir à identifier l'espèce en question.
  • Pour 6 groupes de laboratoire (se partageant 3 gels)
  • Électrophorèse : 60 minutes, coloration : 20 minutes, décoloration : 2 heures
Autres éléments nécessaires : 3 gels de polyacrylamide (12%), système d'électrophorèse verticale sur gel, alimentation, microcentrifugeuse, caisson lumineux blanc, micropipette à volume réglable 5 à 50 µl ou à volume fixe 20 µl, pointes fines, méthanol et acide acétique glacial.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons LyphoProtein de poissons, étalons de poids moléculaire des protéines, solution de chargement de gel, tampon et InstaStain pour protéines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité