Purification et détermination de la taille des protéines fluorescentes vertes et bleues
Fournisseur: EDVOTEK
255
EDVO255EA 163 EUR InStock
EDVO255
Purification et détermination de la taille des protéines fluorescentes vertes et bleues
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de microbiologie
When bacteria are used to make medicinally useful proteins by transformation, the protein of interest must be separated from all of the other cellular proteins. In this experiment, the unique fluorescent properties of GFP and BFP are used as an assay during their purification from an E. coli extract. The column fractions containing GFP or BFP are identified by fluorescence and then purified. As an optional activity, purified protein fractions can be separated by SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to estimate the purity and size of the GFP and BFP proteins.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Empaquetage et analyse des colonnes : 45 minutes ; électrophorèse facultative : 60 minutes ; coloration : 30 minutes ; décoloration : 2 heures
Autres éléments nécessaires : bain-marie, lampe UV à ondes longues, support annulaire et pinces, micropipette automatique, système d'électrophorèse verticale sur gel, alimentation, gels de polyacrylamide (12%).
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, colonnes et matrice, extraits de GFP et BFP, tampon, réactifs en gel pour protéines pour une activité facultative.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité