Kit d'expérimentation, interactions antigène-anticorps : la méthode d'Ouchterlony
Fournisseur: EDVOTEK
270
EDVO270EA 207 EUR InStock
EDVO270
Kit d'expérimentation, interactions antigène-anticorps : la méthode d'Ouchterlony
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Cette expérience présente aux étudiants les principes des interactions antigène-anticorps à l'aide de la méthode d'Ouchterlony. Les anticorps et les antigènes constituent des complexes qui précipitent, ce qui permet d'évaluer les systèmes anticorps-antigène. Les interactions de la liaison entraînent la formation d'un précipité blanc après diffusion dans l'agarose.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 35 minutes, suivie d'une incubation d'une nuit
Autres éléments nécessaires : micropipettes automatiques avec pointes, pipettes de 5 ou 10 ml, bain-marie à 55 °C, spatules de mesure ou cure-dents, micro-ondes ou plaque chauffante, eau distillée et incubateur (en option).
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, antigènes et anticorps de sérum animal, solution de chargement de gel, agarose, tampon en poudre, pipettes de transfert, boîtes de Petri, cutters pour puits et microtubes à essai.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité