Kits d'expérimentation, principes de la catalyse enzymatique
Fournisseur: EDVOTEK
282
EDVO282EA 202 EUR InStock
EDVO282
Kits d'expérimentation, principes de la catalyse enzymatique
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Cette expérience facile et sûre permet aux étudiants de découvrir la catalyse enzymatique, la nature de l'action des enzymes et la relation entre la fonction et la structure des protéines. Ils doivent effectuer un dosage enzymatique et déterminer la vitesse de la réaction enzymatique.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 30 à 45 minutes
Autres éléments nécessaires : spectrophotomètre à longueurs d'ondes visibles ; pipettes 1 ml, 5 ml et 10 ml ; papier graphique linéaire.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, solution de catalase, peroxyde d'hydrogène, tampon phosphate, réactif test, solution d'acidification, amplificateur de couleur et développeur.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité