Kits d'expérimentation, purification de l'enzyme de restriction EcoRI
Fournisseur: EDVOTEK
302
EDVO302EA 346 EUR InStock
EDVO302
Kits d'expérimentation, purification de l'enzyme de restriction EcoRI
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
In this experiment, students purify the restriction enzyme, Eco RI. This procedure utilised an ion exchange chromatograph step for Eco RI purification. Column fractions are assayed for the enzyme using Lambda DNA and digestion products are identified by gel electrophoresis. Fractions that contain Eco RI are identified and pooled. The total and specific activities are calculated. Recommended for advanced courses.
  • For 5 lab groups
  • Complete in 3 hours
Autres éléments nécessaires: cuve d'électrophorèse, alimentation, système de visualisation UV, bain-marie, microcentrifugeuse, spectrophotomètre UV et cuvettes, micropipette automatique avec pointes, supports annulaires et pinces, et pipettes 10 ml.
Information de livraison: Kit includes instructions, ion exchange matrix, chromatography columns, E.coli cell extract, equilibrium and elution buffer, Lambda DNA, Lambda/Eco RI marker, KCl, glycerol, dilution and reaction buffers, gel loading solution, agarose, electrophoresis buffer, and stain.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité