Kits d'expérimentation, exploration biotechnologique avec la protéine fluorescente verte (GFP)
Fournisseur: EDVOTEK
303
EDVO303EA 219 EUR InStock
EDVO303
Kits d'expérimentation, exploration biotechnologique avec la protéine fluorescente verte (GFP)
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Quatre modules d'expérimentation sont regroupés dans une expérience afin d'obtenir une exploration biotechnologique complète axée sur la protéine fluorescente verte (GFP). Les cellules bactériennes sont transformées pour exprimer la GFP. Les cellules transformées sont ensuite mises en culture et la GFP est purifiée par chromatographie sur colonne. Enfin, la pureté des fractions de protéines est analysée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Transformation: 50 minutes; incubation: toute la nuit;
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité