Kit Ready-to-Load™, recherche du gène responsable du cancer
Fournisseur: EDVOTEK
314
EDVO314EA 197 EUR InStock
EDVO314
Kit Ready-to-Load™, recherche du gène responsable du cancer
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Les gènes suppresseurs, comme le p53, sont essentiels aux fonctions cellulaires. Les mutations du gène p53 peuvent être mises en corrélation avec une prédisposition à certains cancers. Les mutations génétiques peuvent être héritées ou acquises en raison de conditions environnementales. Cette expérience concerne la détermination d'une généalogie de plusieurs générations en rapport avec l'apparition d'un cancer lié à la mutation du gène p53.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 60 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse, alimentation, micropipette automatique avec pointes, bain-marie à 65 °C et transilluminateur UV.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons d'ADN prédigérés Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse, bromure d'éthidium InstaStain®, pipette et 5 autoradiographies.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité