Kit d'expérimentation, empreinte génétique humaine de séquence Alu basée sur la PCR
Fournisseur: EDVOTEK
333
EDVO333EA 313 EUR InStock
EDVO333
Kit d'expérimentation, empreinte génétique humaine de séquence Alu basée sur la PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Les étudiants utilisent des amorces pour insérer une séquence Alu de 300 paires de bases dans le chromosome 16 (PV92) afin de déterminer leur génotype. Ils peuvent ensuite comparer les résultats obtenus à ceux d'autres internautes à travers le monde.
  • Pour 25 étudiants
  • Installation : 30 minutes ; PCR : 2 heures ou toute la nuit ; électrophorèse : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes (5 à 50 µl) avec pointes, bain-marie, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, protéinase K, billes PCR, ADN contrôle et amorces, microtubes, agent de chélation, agarose, échelle d'ADN, solution de chargement de gel, colorant de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité