Kit d'expérimentation, empreinte génétique humaine de VNTR basée sur la PCR
Fournisseur: EDVOTEK
334
EDVO334EA 313 EUR InStock
EDVO334
Kit d'expérimentation, empreinte génétique humaine de VNTR basée sur la PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Dans l'empreinte génétique, le nombre variable de répétitions en tandem (VNTR) sert à identifier les individus. Avec ce kit, les étudiants se classent eux-mêmes d'après le locus D1S80 du chromosome 1. Cette région contient entre 14 et 40 copies d'une répétition de 16 paires de bases.
  • Pour 25 étudiants
  • Installation : 30 minutes ; PCR : 2 heures ou toute la nuit ; électrophorèse : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes (5 à 50 µl) avec pointes, bain-marie, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, protéinase K, billes PCR, ADN contrôle et amorces, microtubes, agent de chélation, agarose, échelle d'ADN, solution de chargement de gel, colorant de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité