Kit d'expérimentation, identification génétique par PCR
Fournisseur: EDVOTEK
371
EDVO371EA 282 EUR InStock
EDVO371
Kit d'expérimentation, identification génétique par PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Les étudiants ont la possibilité de résoudre un crime à l'aide de la PCR. Lorsqu'il est amplifié par PCR, l'ADN plasmidique fourni génère des produits représentant les profils génétiques des individus.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Installation : 30 minutes ; PCR : 2 heures ou toute la nuit ; électrophorèse : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : micropipettes (5 à 50 µl) avec pointes, bain-marie, thermocycleur, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, billes PCR, matrices d'ADN, amorces, échelle d'ADN, eau ultrapure, billes de cire, agarose, colorant de chargement, tampon pour électrophorèse et colorant en gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité