Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thermal cycler, EdvoCycler™ Jr.

Fournisseur: EDVOTEK
540
EDVO540EA 1210 EUR InStock
EDVO540
Thermal cycler, EdvoCycler™ Jr.
Thermocycleurs PCR
The EdvoCycler™ Jr. is the perfect 16 well PCR machine to run individual PCR experiments. A vivid and intuitive touchscreen and onboard computer simplify operation by not requiring a secondary device.

  • Holds 16×0,2 ml PCR samples and 8-tube strip compatible
  • 7" HD colour touchscreen displays real-time cycling data
  • Active cooling to 14 °C
  • Instant incubate function

Maximum ramp rate: 3,5 °C

Information de livraison: Includes free PCR validation kit and three year warranty.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité