TAE buffer, 50X
Fournisseur: EDVOTEK
607
EDVO607EA 47 EUR InStock
EDVO607
TAE buffer, 50X
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
This 50X concentrated solution (Tris-acetate, EDTA, pH 7,8) is sufficient for making 5 L of diluted working buffer for making agarose gels and electrophoresis chamber buffer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité