DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
Fournisseur: EDVOTEK
609
EDVO609EA 42.9 EUR InStock
EDVO609
DNA Staining System, FlashBlue™, Edvotek
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Les solutions de ce système sont optimisées pour raccourcir le temps nécessaire à la coloration et à la décoloration (pour 3 l).
  • 10X Concentrate for 1,2 L
Concentrated liquid that, when diluted, can be used for both rapid and overnight staining of DNA fragments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité