Safety spectacles, Laboratory
Fournisseur: EDVOTEK
631
EDVO631EA 39.5 EUR InStock
EDVO631
Safety spectacles, Laboratory
Lunettes
Practical, durable safety spectacles offering good protection and comfort.
  • One piece clear polycarbonate lens
  • Protective sideshields
  • Offers UV protection
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité