Floating racks
Fournisseur: EDVOTEK
689
EDVO689EA 32.4 EUR InStock
EDVO689
Floating racks
Portoirs Tube Racks
Floating rack is ideal for floating tubes in water baths and tubs.
Length: 11,43 cm
Width: 7,62 cm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité