Kit d'expérimentation, présentation de la culture de cellules végétales
Fournisseur: EDVOTEK
908
EDVO908EA 198 EUR InStock
EDVO908
Kit d'expérimentation, présentation de la culture de cellules végétales
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de botanique
La modification génétique des plantes est un aspect de la biotechnologie sujet à controverse. Toutes les expériences réalisées sur les plantes commencent par l'établissement de cellules végétales dans des cultures. Cela implique la dédifférenciation des cellules végétales pour former des « cellules souches » des plantes. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants réalisent des cultures cellulaires de violettes africaines à partir des feuilles. Ils utilisent ensuite des régulateurs de croissance végétale pour stimuler la croissance des racines à partir des cellules cultivées et produire une plante mature.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 60 minutes, puis plusieurs semaines de croissance
Autres éléments nécessaires : violette d'Afrique (Saintpaulia ionantha).
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, début de la pousse et milieu de culture d'élongation, Tween®, boîtes de Petri, récipients de culture et pastilles de tourbe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité