Kit d'expérimentation, biorestauration avec des bactéries oléoréductrices
Fournisseur: EDVOTEK
956
EDVO956EA 192 EUR InStock
EDVO956
Kit d'expérimentation, biorestauration avec des bactéries oléoréductrices
Matériel éducatif Matériel éducatif des sciences de la terre Activités sur les ressources naturelles
Les déversements d'hydrocarbures sont dévastateurs pour l'environnement, tuant la vie marine, les oiseaux et les végétaux côtiers. Le fait de pulvériser des microorganismes oléoréducteurs dans les zones contaminées accélère le processus de dégradation des hydrocarbures : c'est la biorestauration. Dans cette expérience ouverte, les étudiants développent un mélange de bactéries oléoréductrices et observent leur efficacité quant à la dégradation de différents hydrocarbures.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Une fois les cultures réalisées, le laboratoire a besoin de 50 minutes (cette opération peut s'effectuer sur plusieurs jours ou semaines)
Autres éléments nécessaires : incubateur, flacons de culture, huile végétale (ou autres huiles alimentaires).
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, bactéries oléoréductrices, milieu de croissance et pipettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité