Kit d'expérimentation, dommages et réparation d'ADN
Fournisseur: EDVOTEK
957
EDVO957EA 192 EUR InStock
EDVO957
Kit d'expérimentation, dommages et réparation d'ADN
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 2 et 3 millions de cas de cancer de la peau se déclarent chaque année à travers le monde. Ils sont pour la plupart causés par les effets nocifs des UV sur l'ADN, effets évitables. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants exposent de l'ADN plasmidique à une lampe UV à ondes courtes pour simuler l'effet d'une exposition au soleil. L'ADN est ensuite analysé au moyen d'une électrophorèse sur gel d'agarose, afin d'observer les dommages causés.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 2 heures
Autres éléments nécessaires : transilluminateur UV, cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, fragments d'ADN standard, ADN plasmidique, solution de chargement de gel, agarose, tampon pour électrophorèse, pipette de 1 ml, microtubes à essai et éprouvette graduée de 100 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité