Kits d'expérimentation, analyse et comparaison des différents types de cellules mammifères
Fournisseur: EDVOTEK
986
EDVO986EA 206 EUR InStock
EDVO986
Kits d'expérimentation, analyse et comparaison des différents types de cellules mammifères
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Observation des différences entre les types de cellules mammifères et leur fonctionnement. Les cellules sont fixées sur des lames de microscope et les étudiants colorent les cellules sur les lames afin de découvrir les caractéristiques morphologiques des types de cellules. Ces cellules ne présentent aucun risque, ce qui permet de les utiliser en milieu scolaire.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 35 minutes
  • Nécessite un microscope avec grossissement 400x
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, lames multi-usages (4 types de cellules chacune), éosine et bleu de méthylène, milieu de montage, lamelles, pipettes de transfert et cuves d'immersion.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité