Kits d'expérimentation, morphologie des cellules cancéreuses
Fournisseur: EDVOTEK
990
EDVO990EA 192 EUR InStock
EDVO990
Kits d'expérimentation, morphologie des cellules cancéreuses
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Lorsque des cellules normales sont mises en culture, leur croissance s'arrête lorsqu'elles deviennent trop nombreuses (inhibition de contact). Les cellules cancéreuses en culture se multiplient de manière incontrôlée parce qu'elles ont perdu cette faculté. C'est ce qui permet aux tumeurs de se former dans le corps. Par ailleurs, de nombreux types de cellules différents peuvent coexister dans une seule tumeur. Cette expérience permet aux étudiants de découvrir les différences entre les cellules normales et les cellules cancéreuses, sur le plan de leur croissance et de leurs caractéristiques.
  • Pour 6 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 35 minutes
  • Nécessite un microscope avec grossissement 400x
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, lames multi-usages (2 types de cellules chacune), agent de fixation, éosine et bleu de méthylène, milieu de montage, lamelles, pipettes de transfert et cuves d'immersion.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité