Experimentation kits, how clean is the water we drink and the air we breathe?
Fournisseur: EDVOTEK
S-30
EDVOS-30EA 107 EUR InStock
EDVOS-30
Experimentation kits, how clean is the water we drink and the air we breathe?
Matériel éducatif Matériel éducatif des sciences de la terre Activités sur les ressources naturelles
With this kit, students sample water and air and then grow any microbes present overnight. A safe and simple way to teach pollution.
  • For 10 lab groups
  • Complete in 30 minutes and grow overnight
Autres éléments nécessaires: microscope avec agrandissement 400×.
Information de livraison: Kit includes instructions, multispot slides (4 cell types each), eosin and methylene blue stain, mounting medium, cover slips, transfer pipettes, and immersion troughs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité