Kit Ready-to-Load™, définition et fonctionnement de la PCR
Fournisseur: EDVOTEK
S-48
EDVOS-48EA 102 EUR InStock
EDVOS-48
Kit Ready-to-Load™, définition et fonctionnement de la PCR
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de PCR
Cette expérience par simulation démontre le processus d'amplification de l'ADN par PCR et indique comment le produit amplifié est détecté via la séparation du mélange de réaction par électrophorèse sur gel d'agarose.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Autres éléments nécessaires : cuve d'électrophorèse et alimentation.
Information de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, échantillons de colorants Ready-to-Load™, poudre d'agarose, solution de chargement de gel, tampon pour électrophorèse et pipettes de transfert à micropointes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité