Kit d'expérimentation, qu'est-ce qu'une épidémie et comment une infection se propage t'elle ?
Fournisseur: EDVOTEK
S-68
EDVOS-68EA 82.5 EUR InStock
EDVOS-68
Kit d'expérimentation, qu'est-ce qu'une épidémie et comment une infection se propage t'elle ?
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Des agents infectieux tels que les bactéries et les virus peuvent se répandre rapidement dans une population, provoquant bon nombre de maladies et de décès. Dans le cadre de cette expérience, les étudiants se servent de solutions colorées pour simuler la propagation d'une maladie en milieu scolaire.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 30 minutes
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, solution HCl, NaOH, indicateur de couleur, tubes à essai et pipettes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité