Kits d'expérimentation, comment un médecin réalise-t-il les tests de dépistage du SIDA ?
Fournisseur: EDVOTEK
S-70
EDVOS-70EA 116 EUR InStock
EDVOS-70
Kits d'expérimentation, comment un médecin réalise-t-il les tests de dépistage du SIDA ?
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
Le corps se défend contre les attaques d'agents infectieux tels que les bactéries ou les virus en produisant des anticorps. La méthode immuno-enzymatique ELISA détecte les anticorps présents dans le sang, ce qui indique une infection. Dans cette expérience, les étudiants effectuent un test ELISA simulé pour identifier les échantillons infectés et les comparer à des échantillons témoins.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 45 minutes
Information de livraison: Informations de livraison: Ce kit comprend les éléments suivants : instructions, antigènes, contrôles positifs et négatifs, sérums, anticorps secondaire, substrat, bandes de détection, pipettes de transfert et tubes à essai.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité