Les fraises, les bananes et les oignons ont-ils un ADN ?
Fournisseur: EDVOTEK
S-75
EDVOS-75EA 116 EUR InStock
EDVOS-75
Les fraises, les bananes et les oignons ont-ils un ADN ?
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de génétique
Ce kit permet aux étudiants d'élaborer des modèles d'ADN, puis d'extraire l'ADN d'oignons, de fraises ou de bananes.
  • Pour 10 groupes de laboratoire
  • Réalisation : 30 minutes
Also required: 95 to 100% isopropyl alcohol, fruit and vegetables.
Also required: 95-100% isopropyl alcohol, fruit and vegetables.
Information de livraison: Kit includes instructions, DNA extraction buffer, DNA sample in capped test tube, transfer pipettes, pop beads, glass rod, DNA spooling rods, test tubes, and salt.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité