Long flange with weld stub
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
C10514316
EDWAC10514316EA 125 EUR InStock
EDWAC10514316
Long flange with weld stub
Pinces Pinces à usage général
This flange fittings made from stainless steel 316L are ideal for rugged corrosion resistance in semiconductor processing and offer excellent repeatability in high vacuum applications.
  • Quality control of elastomer specifications
  • Fit-and-forget dependability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité