Centering Ring, KF25SVCR
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
KF25SVCR
EDWAKF25SVCREA 20.9 EUR InStock
EDWAKF25SVCR
Centering Ring, KF25SVCR
Scellés Bagues d'étanchéité
Used for vacuum hose connection to rotary pump.
  • Stainless steel with a black o-ring
  • Compatiable with all Edwards and Leybold pump options
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité