Formaldéhyde 1000 µg/ml dans l'eau
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
A13909000WA
EHERA13909000WAEA 0 EUR InStock
EHERA13909000WA
Formaldéhyde 1000 µg/ml dans l'eau
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité