Histamine dihydrochloride 100 µg/ml dans l'eau, incolore, liquide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
A14213050WL100
EHERA14213050WL100EA 0 EUR InStock
EHERA14213050WL100
Histamine dihydrochloride 100 µg/ml dans l'eau, incolore, liquide
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Accurate mass 183.033
Shipping temperature 20 °C
Odour Aromatic
Stability Stable under normal conditions
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité