Tulathromycin A
Fournisseur: EHRENSTORFER
A17895290AL100
EHERA17895290AL100EA 96 EUR InStock
EHERA17895290AL100
Tulathromycin A
Tulathromycin A
Formule: C₄₁H₇₉N₃O₁₂
Numéro MDL: MFCD09838804
Numéro CAS: 217500-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité