Acepromazine maleate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10010300
EHERC10010300EA 317 EUR InStock
EHERC10010300
Acepromazine maleate
Acepromazine maleate
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Numéro CAS: 3598-37-6
EINECS: 222-748-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité