Acétamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C10011800
EHERC10011800EA 70.7 EUR InStock
EHERC10011800
Acétamide
Acetamide
Formule: C₂H₅NO
Point d'ébullition: 221.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité