2-Acetamido-5-nitrothiazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C10012500
EHERC10012500EA 185 EUR InStock
EHERC10012500
2-Acetamido-5-nitrothiazole
2-Acetamidot-5-nitrohiazole
Formule: C₅H₅N₃O₃S
Numéro MDL: MFCD00022438
Numéro CAS: 140-40-9
EINECS: 205-414-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité