Acétate de sec-butyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C10015710
EHERC10015710EA 76.3 EUR InStock
EHERC10015710
Acétate de sec-butyle
Acétate de sec-butyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98.9 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 19 °C
Numéro MDL: MFCD00009328
Numéro CAS: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
ONU: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01535
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité