2-Ethoxyéthyle acétate
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Ethylglycol acetate
C10016000
EHERC10016000EA 63.3 EUR InStock
EHERC10016000
2-Ethoxyéthyle acétate
2-Ethoxyéthyle acétate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00009251
Numéro CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
ONU: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité