Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate d'isobutyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: 2-Methylpropyl acetate

C10016100
EHERC10016100EA 74.4 EUR InStock
EHERC10016100
Acétate d'isobutyle
Acétate d'isobutyle


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008932
Numéro CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
ONU: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité