Acétate d'isopentyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
C10016270
EHERC10016270EA 74.4 EUR InStock
EHERC10016270
Acétate d'isopentyle
Acétate d'isopentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00008946
Numéro CAS: 123-92-2
ONU: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité