Acétoacétate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C10017400
EHERC10017400EA 67 EUR InStock
EHERC10017400
Acétoacétate de méthyle
Acétoacétate de méthyle
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1.076 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00008784
Numéro CAS: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité