Acide 2-acétoxybenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C10024000
EHERC10024000EA 70.7 EUR InStock
EHERC10024000
Acide 2-acétoxybenzoïque
o-Acetylsalicylic acid
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…140 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002430
Numéro CAS: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=5f8d5cfeb3039783869a9320ec840b8ec12c33ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité