3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
C10029500
EHERC10029500EA 294 EUR InStock
EHERC10029500
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007486
Numéro CAS: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité