Acrylonitrile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C10045500
EHERC10045500EA 76.3 EUR InStock
EHERC10045500
Acrylonitrile
Acrylonitrile
Formule: C₃H₃N
Point d'ébullition: 77.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83.55 °C
Densité: 0.7951 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –5 °C
Numéro MDL: MFCD00001927
Numéro CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
ONU: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00133
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité