Adipate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
C10046200
EHERC10046200EA 85.6 EUR InStock
EHERC10046200
Adipate de diméthyle
Adipate de diméthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: ∼229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.3 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008469
Numéro CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité