DL-Alanine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10062950
EHERC10062950EA 76.3 EUR InStock
EHERC10062950
DL-Alanine
DL-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064408
Numéro CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité