Alcool allylique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C10130000
EHERC10130000EA 55.8 EUR InStock
EHERC10130000
Alcool allylique
Alcool allylique
Formule: C₃H₆O
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002920
Numéro CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
ONU: 1098
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,00283
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité