Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Allylanisole

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C10131000
EHERC10131000EA 74.4 EUR InStock
EHERC10131000
4-Allylanisole
4-Allylanisole


Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22.5 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008653
Numéro CAS: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 13,03740
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité