Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminoazobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 4-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzene, 4-(Phenylazo)aniline, 4-Phenylazoaniline

C10167500
EHERC10167500EA 78.2 EUR InStock
EHERC10167500
4-Aminoazobenzène
4-Aminoazobenzene


Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007854
Numéro CAS: 60-09-3
EINECS: 200-453-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité