2-Aminobenzimidazole
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10170000
EHERC10170000EA 87.5 EUR InStock
EHERC10170000
2-Aminobenzimidazole
2-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…231 °C
Numéro MDL: MFCD00005596
Numéro CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité