Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C10171450
EHERC10171450EA 85.6 EUR InStock
EHERC10171450
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)


Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007892
Numéro CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité