Anthranilate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER
C10171470
EHERC10171470EA 74.4 EUR InStock
EHERC10171470
Anthranilate de méthyle
Anthranilate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007710
Numéro CAS: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité