Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biphényle-2-ylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C10173020
EHERC10173020EA 98.6 EUR InStock
EHERC10173020
Biphényle-2-ylamine
2-Phenylaniline


Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité